Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
T1034-25G T1034-5G
TCIAT1034-25GEA 80 EUR
TCIAT1034-25G TCIAT1034-5G
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: 106
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002519
Número CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&vid=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C