Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1824-25G T1824-5G
TCIAT1824-25GEA 229 EUR
TCIAT1824-25G TCIAT1824-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 83 - 86 °C (24 -rr)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00042406
Número CAS: 52771-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&vid=4afa2814eab6094393102e0839a5cf1f8054b3f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %