Print…
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 45.5 EUR
H33189.MD H33189.03
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₂N
Peso Molecular: 129.11 g/mol
Ponto de ebulição: 42 °C (6 mmHg)
Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226584
Número CAS: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
UN: 1993
ADR: 3 III