Print…
Brometo de dimídio ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
D1815-1G D1815-5G
TCIAD1815-1GEA 118 EUR
TCIAD1815-1G TCIAD1815-5G
Brometo de dimídio ≥98.0% (por HPLC)
Dimidium bromide
Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso Molecular: 380.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011757
Número CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&vid=524298236bb416a7574b2e12a8bf000d52b317ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Water max. 3.0 %