Print…
Brometo de etídio 95,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Brometo de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridínio
E0370-1G E0370-5G
TCIAE0370-1GEA 82 EUR
TCIAE0370-1G TCIAE0370-5G
Brometo de etídio 95,0 HPLC, T
Brometo de etídio
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Peso Molecular: 394.31 g/mol
Ponto de ebulição: 72
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,04731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&vid=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %