Print…
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2609-25G D2609-5G
TCIAD2609-25GEA 260 EUR
TCIAD2609-25G TCIAD2609-5G
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 35…36 °C
Número MDL : MFCD00000676
Número CAS: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&vid=8eed740e1732c8ef57783e4a7db7269cc2ed61a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %