Print…
3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3407-25G D3407-5G
TCIAD3407-25GEA 113 EUR
TCIAD3407-25G TCIAD3407-5G
3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00010309
Número CAS: 129714-97-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&vid=82063875b0f67cadec2b4f8ac5a06206ad88fccd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %