Print…
3,3-Dimethylbutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
B0826-25ML B0826-500ML
TCIAB0826-25MLEA 31 EUR
TCIAB0826-25ML TCIAB0826-500ML
3,3-Dimethylbutyric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,3-Dimethylbutyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,9303 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00002715
Número CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&vid=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %