Print…
(±)-Ácido 2-metilhexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0947-25ML M0947-5ML
TCIAM0947-25MLEA 103 EUR
TCIAM0947-25ML TCIAM0947-5ML
(±)-Ácido 2-metilhexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-Ácido 2-metilhexanóico
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 72°C
Densidade: 0,929 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 105°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002674
Número CAS: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&vid=8e28b74ad482d50b8fa0af149f37628694a97498&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %