Print…
2-Metil-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1178-25ML M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA 136 EUR
TCIAM1178-25ML TCIAM1178-5ML
2-Metil-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
2-Metil-2-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: -107
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004485
Número CAS: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
UN: 2560
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&vid=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %