Print…
2-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Álcool terc-amílico
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 17 EUR
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: –8°C
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004478
Número CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %