Print…
2-Metilpropano-1-ol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 17 EUR
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
2-Metilpropano-1-ol ≥99.0% (por GC)
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: –108°C
Densidade: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %