Print…
(±)-2-Metil-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 25 EUR
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Metil-1-pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Metil-1-pentanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004745
Número CAS: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %