Print…
2-Methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0117-25G M0117-500G
TCIAM0117-25GEA 16 EUR
TCIAM0117-25G TCIAM0117-500G
2-Methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
2-Methoxynaphthalene
Fórmula: C₁₁H₁₀O
Ponto de ebulição: 274 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Densidade: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004061
Número CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 14,05997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&vid=9ef33a75b64f15efe34e53e465678d524bcd2f80&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency