Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
M0111-25ML M0111-500ML
TCIAM0111-25MLEA 17 EUR
TCIAM0111-25ML TCIAM0111-500ML
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ≥99.0% (por GC) estabilizada
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Fusão: –85°C
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 14,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&vid=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %