Print…
Isopropyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopropylisothiocyanate
I0520-25ML I0520-5ML
TCIAI0520-25MLEA 78 EUR
TCIAI0520-25ML TCIAI0520-5ML
Isopropyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl isothiocyanate
Fórmula: C₄H₇NS
Ponto de ebulição: 138°C
Densidade: 0,9475 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00037830
Número CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&vid=8619df6e3c5fefeba9775aa58ce330857e4a117f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %