Print…
Ácido láctico ≥85.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0226-25G L0226-500G
TCIAL0226-25GEA 18 EUR
TCIAL0226-25G TCIAL0226-500G
Ácido láctico ≥85.0% (por análise titulométrica)
Ácido láctico
Fórmula: H₃CCH(OH)COOH
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 17°C
Densidade: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004520
Número CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&vid=67818a4a7e4eac6ae4e8334cee84c863890ec7a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %