Print…
6-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
H0942-25G H0942-5G
TCIAH0942-25GEA 91 EUR
TCIAH0942-25G TCIAH0942-5G
6-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Methyl-2-pyridone
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 283 - 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006279
Número CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&vid=c37288b09391a2862bbbc0f2bab6b15144f71260&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C