2-Fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G
F0195-500G
F0195-100G
TCIAF0195-25GEA
19
EUR
TCIAF0195-25G
TCIAF0195-500G
TCIAF0195-100G
2-Fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇H₄ClFO Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa) Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 82°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000656 Número CAS: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |