Print…
2-Fluoro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 16 EUR
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Fluoro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆FN
Peso Molecular: 111.12 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00041225
Número CAS: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %