Print…
6-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0426-25G F0426-5G F0426-1G
TCIAF0426-25GEA 205 EUR
TCIAF0426-25G TCIAF0426-5G TCIAF0426-1G
6-Fluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
6-Fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Número MDL : MFCD00092819
Número CAS: 321-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&vid=d1570ea6bd7247d91846d46f02705fa64d5cce90&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C