Print…
Ácido 2-etilhexanóico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic acid
E0120-25ML E0120-500ML
TCIAE0120-25MLEA 16 EUR
TCIAE0120-25ML TCIAE0120-500ML
Ácido 2-etilhexanóico ≥99.0% (por GC)
Ácido 2-etilhexanóico
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 228°C
Ponto de Fusão: –82,8 °C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002675
Número CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&vid=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %