Print…
(±)-2-Etil-1-hexanol ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 16 EUR
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-Etil-1-hexanol ≥99.5% (por GC)
(±)-2-etil-1-hexanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Ponto de ebulição: 187°C
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004746
Número CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
ALCANCE: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %