Print…
2-Chloropyrazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Chloropyrazine
C1093-25G C1093-5G
TCIAC1093-25GEA 41 EUR
TCIAC1093-25G TCIAC1093-5G
2-Chloropyrazine ≥98.0% (por GC)
2-Chloropyrazine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Peso Molecular: 114.53 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006124
Número CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&vid=ae26bbe8734fa62cc38c351b86f107f147b4fbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %