Print…
2-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: o-Chlorobenzoyl chloride
C0140-25ML C0140-500ML C0140-100ML
TCIAC0140-25MLEA 17 EUR
TCIAC0140-25ML TCIAC0140-500ML TCIAC0140-100ML
2-Chlorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: -4
Ponto de Inflamação: 124°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000660
Número CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&vid=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %