Print…
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2341-5G C2341-25G
TCIAC2341-5GEA 61 EUR
TCIAC2341-5G TCIAC2341-25G
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Número MDL : MFCD01863635
Número CAS: 69045-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013cd4a979a8c0cf86402a2581d25952eeabddd4&vid=013cd4a979a8c0cf86402a2581d25952eeabddd4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C