Print…
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2270-1G C2270-5G
TCIAC2270-1GEA 18 EUR
TCIAC2270-1G TCIAC2270-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD03095332
Número CAS: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&vid=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %