Print…
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3667-1G B3667-5G
TCIAB3667-1GEA 49 EUR
TCIAB3667-1G TCIAB3667-5G
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Fusão: 32°C
Número MDL : MFCD03095258
Número CAS: 144100-07-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&vid=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %