Print…
2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2763-5G B2763-1G
TCIAB2763-5GEA 27 EUR
TCIAB2763-5G TCIAB2763-1G
2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de ebulição: 128°C
Número MDL : MFCD00234006
Número CAS: 40473-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&vid=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C