Print…
Etanolamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0297-500G A0297-25G
TCIAA0297-500GEA 20 EUR
TCIAA0297-500G TCIAA0297-25G
Etanolamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Etanolamina
Fórmula: NH₂CH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Fusão: 10,5 °C
Densidade: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008183
Número CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&vid=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %