Print…
2-Amino-6-methylpyridine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 6-Methyl-2-pyridylamine, 6-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-6-picoline
A0403-25G A0403-500G A0403-100G
TCIAA0403-25GEA 16 EUR
TCIAA0403-25G TCIAA0403-500G TCIAA0403-100G
2-Amino-6-methylpyridine 98,0 GC, T
2-Amino-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 209°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006331
Número CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e348e052fac5f7a0554fc92f9c93ad8bf48a6d7a&vid=e348e052fac5f7a0554fc92f9c93ad8bf48a6d7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity