Print…
2-Amino-6-bromopyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1529-25G A1529-5G
TCIAA1529-25GEA 160 EUR
TCIAA1529-25G TCIAA1529-5G
2-Amino-6-bromopyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-6-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Número MDL : MFCD00137843
Número CAS: 19798-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58a595e387f49da932883db7749ab45830352d5e&vid=58a595e387f49da932883db7749ab45830352d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C