Print…
2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1842-1G A1842-25G A1842-5G
TCIAA1842-1GEA 16 EUR
TCIAA1842-1G TCIAA1842-25G TCIAA1842-5G
2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₅IN₂
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00160312
Número CAS: 20511-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8496f989134c7767c6d40adb89cadbc59d0a64ad&vid=8496f989134c7767c6d40adb89cadbc59d0a64ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C