Print…
2-Amino-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0837-25G A0837-500G A0837-100G
TCIAA0837-25GEA 34 EUR
TCIAA0837-25G TCIAA0837-500G TCIAA0837-100G
2-Amino-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Densidade: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006324
Número CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f81c37dd5283893c45a6d532540ebf5af27a25c9&vid=f81c37dd5283893c45a6d532540ebf5af27a25c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency