Print…
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
A1889-1G A1889-5G
TCIAA1889-1GEA 18 EUR
TCIAA1889-1G TCIAA1889-5G
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine 98,0 GC, T
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Número MDL : MFCD00068230
Número CAS: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c0d386ff3b8e3f14386476b7cb78710ddf77fa&vid=21c0d386ff3b8e3f14386476b7cb78710ddf77fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C