2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A2154-1G
A2154-5G
TCIAA2154-1GEA
17
EUR
TCIAA2154-1G
TCIAA2154-5G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Fórmula:
C₆H₇BrN₂ |
Número MDL :
MFCD00068232 Número CAS: 3430-21-5 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 91.0 to 95.0 deg-C |