Print…
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 24 EUR
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaphthalene ≥99.0% (por GC)
2,7-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004085
Número CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %