Print…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
P0554-25G P0554-500G P0554-100G
TCIAP0554-25GEA 20 EUR
TCIAP0554-25G TCIAP0554-500G TCIAP0554-100G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 252°C
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006299
Número CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&vid=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency