Print…
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-2,6-diol
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 216 EUR
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0% (por GC)
2,6-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 220
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004082
Número CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %