Print…
2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3406-25G D3406-5G
TCIAD3406-25GEA 106 EUR
TCIAD3406-25G TCIAD3406-5G
2,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Ponto de ebulição: 93°C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 59°C
Número MDL : MFCD00009929
Número CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&vid=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %