Print…
2,3-Butanedithiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dimercaptobutane
B2888-25G B2888-5G
TCIAB2888-25GEA 145 EUR
TCIAB2888-25G TCIAB2888-5G
2,3-Butanedithiol ≥98.0% (por GC)
2,3-Butanedithiol
Fórmula: C₄H₁₀S₂
Peso Molecular: 122.26 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00010024
Número CAS: 4532-64-3
EINECS: 224-870-8
UN: 3336
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1e97ee36b7f54be3ea2e19fde33707b94ca9853&vid=f1e97ee36b7f54be3ea2e19fde33707b94ca9853&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %