Print…
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
D0593-25G D0593-250G
TCIAD0593-25GEA 40 EUR
TCIAD0593-25G TCIAD0593-250G
2,3-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 354
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004073
Número CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&vid=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency