Print…
2,3-Naftilenodiamina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
D1045-1G D1045-5G
TCIAD1045-1GEA 95 EUR
TCIAD1045-1G TCIAD1045-5G
2,3-Naftilenodiamina ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,3-Naftilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 343
Ponto de Fusão: 199
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004116
Número CAS: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&vid=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %