Print…
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
D2436-25G D2436-5G
TCIAD2436-25GEA 273 EUR
TCIAD2436-25G TCIAD2436-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 78°C
Número MDL : MFCD00048319
Número CAS: 3054-92-0
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&vid=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %