Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 126 EUR
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Fórmula: C₄H₃F₇O
Peso Molecular: 200.06 g/mol
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004674
Número CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %