Print…
4-Methylbenzophenone ≥95.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
TCIAM1248-25GEA 17 EUR
TCIAM1248-25G TCIAM1248-250G
4-Methylbenzophenone ≥95.0% (by GC)
4-Methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Peso Molecular: 196,25 g/mol
Ponto de ebulição: 328°C
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Número MDL : MFCD00008553
Número CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/47/28975047.jpg
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency