Print…
1-Propyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0388-25ML I0388-5ML
TCIAI0388-25MLEA 90 EUR
TCIAI0388-25ML TCIAI0388-5ML
1-Propyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
1-Propyl isothiocyanate
Fórmula: C₄H₇NS
Ponto de ebulição: 153°C
Densidade: 0,9909 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: -15°C
Número MDL : MFCD00004823
Número CAS: 628-30-8
EINECS: 211-035-8
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&vid=f086065bb175113421c0f70c30cd818842ccee62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %