Print…
Octadecyl isocyanate ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0130-25G I0130-250G
TCIAI0130-25GEA 16 EUR
TCIAI0130-25G TCIAI0130-250G
Octadecyl isocyanate ≥80.0% (por GC)
Octadecyl isocyanate
Fórmula: C₁₉H₃₇NO
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Fusão: 15…16 °C
Ponto de Inflamação: 202°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002041
Número CAS: 112-96-9
EINECS: 204-019-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&vid=f731cadd6bcde4827f9f04d7130d1e1389df09e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %