Print…
p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 57 EUR
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
p-Tolyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Densidade: 1.056
Ponto de Inflamação: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002029
Número CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %