Print…
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0440-25G I0440-5G
TCIAI0440-25GEA 136 EUR
TCIAI0440-25G TCIAI0440-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-Methoxyphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 133°C
Densidade: 1,1559 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00002026
Número CAS: 5416-93-3
EINECS: 226-513-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&vid=0416afbf5eb8bdbb22c7e398abfcd68c6f17eda6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %